Learn More
Kautex™ LDPE-Spritzflaschenverschluss
Die Kautex™ Verschlüsse für Enghals-Spritzflaschen aus LPDE eignen sich für runde Enghalsflaschen der Serie 301 und der Serie 312. Die sind naturfarben und passen damit zur Flasche.
Marke: Kautex™ 2000075991
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- LDPE
- Naturfarben
- Rund
- Spritzflaschentyp
Spezifikation
Naturfarben | |
Wash Bottle Closure | |
18 mm |
LDPE | |
100 mL Bottle |