Learn More
BINDER™ Durchführung links (30 mm)
Kann verwendet werden mit: FDL 115
Marke: BINDER™ 8012-1360
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung auf der linken Seite
- Inklusive Silikonstopfen
- Für die Verwendung mit einer Vielzahl von BINDER™ Inkubatoren und Kammern
Spezifikation
Zugangsöffnung mit Silikonstopfen – 30 m, links | |
Steel | |
Silikonstopfen |
BINDER Kammern FDL 115 | |
Kabeldurchführung | |
30 mm |