Learn More
Fisherbrand™ Linsenreinigungstücher
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
80 x 100 mm
100 x 150 mm
Beschreibung
- High quality lens cleaning tissues
- Very fine paper
- Non-scratching
Spezifikation
Spezifikation
Abmessungen (L x B) | 100 x 150 mm |
Einwegprodukt | Single-use |
Format | Bögen |
Länge (metrisch) | 100 mm |
Material | Very Fine Paper |
Lage | 1-ply |
Menge | 625/Pk. |
Breite (metrisch) | 150 mm |