Learn More
Thermo Scientific Chemicals Leuprolid
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
44.50 € - 176.00 €
Spezifikation
Reinigungsverfahren | HPLC |
---|---|
Gebräuchliche Bezeichnung | Leuprorelin |
Format | Pulver |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hochaktiver Luteinizing Hormone Releasing Hormone (LHRH)-Agonist |
Molekulargewicht | 1209.41 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15464569
|
Thermo Scientific Chemicals
J62147.M¬ |
1 mg | N/A | ||||||
15454569
|
Thermo Scientific Chemicals
J62147.#0 |
5 mg |
176.00 €
5 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
HPLC | |
Pulver | |
1209.41 | |
RUO - research use only |
Leuprorelin | |
Hochaktiver Luteinizing Hormone Releasing Hormone (LHRH)-Agonist | |
Leuprolide | |
[Des-Gly10, D-Leu6, Pro-NHEt9]LH-RH |
Nur für Forschungszwecke