Learn More
LIFR Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | LIFR |
---|---|
Konzentration | 0.41 mg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16802085
|
Proteintech
22779-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16892075
|
Proteintech
22779-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Signal-transducing molecule. May have a common pathway with IL6ST. The soluble form inhibits the biological activity of LIF by blocking its binding to receptors on target cells.Spezifikation
LIFR | |
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P42702, P42703 | |
16880, 3977 | |
LIFR Fusion Protein Ag18742 | |
Primary | |
-20°C | |
LIFR |
0.41 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CD118, LIF R, LIF receptor, LIFR, SJS2, STWS, SWS | |
LIFR | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |