Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, Cy™5.5
Abbilden von Fluoreszenzproben bei bestimmten Wellenlängen
Marke:  Invitrogen™ AMEP4673
Artikelnummer. 15369621
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält einzigartige, firmeneigene LED-Leuchtstoffwürfel
  • Abbilden von Fluoreszenzproben für spezifische WellenlängenDer Lichtgenerator erzeugt eine hohe Intensität über einen kurzen Lichtpfad und führt so zu einer herausragenden Anregung des Fluorophors
  • Jeder Würfel enthält eine LED, Kondensoroptik und hartbeschichtete Filter.
  • Kann vom Anwender verändert werden und wird automatisch vom System erkannt
  • Der kürzere Lichtweg ermöglicht eine hervorragende Erkennung von Fluoreszenzsignalen
  • Die kontinuierliche Beleuchtung sorgt für konsistente Ergebnisse
  • Die Lebensdauer der Lampe von mehr als 50.000 Stunden verringert die Betriebskosten
  • Die einstellbare Lichtintensität trägt zur Reduzierung der Photobleichung bei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lichtwürfel
Countess™ II FL Automated Cell Counter, EVOS™ M5000 Imaging System, EVOS™ M7000 Imaging System
Ex: 655/46 Em: 794/160
Je 1
EVOS
Kondensationsoptik, hartbeschichtete Filter, LED
Metallhalogenid (Lampe)