Learn More
Invitrogen™ Mouse Lipocalin-2 (LCN2) ELISA Kit
ELISA
702.00 € - 2860.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P11672
Assay-Bereich 0.024 bis 100 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,02 ng/mL
Kalibrierbereich 0.02 bis 100 ng/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15405313
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EMLCN2
96 Tests
702.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17135759
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EMLCN2X5
5 x 96 Tests
2860.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Mouse Lipocalin-2 (LCN2) ELISA quantitates Ms Lipocalin-2 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms Lipocalin-2. Principle of the method The Mouse Lipocalin-2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
NGAL (Neutrophil gelatinase-associated lipocalin, lipocalin 2, siderocalin and neutrophil lipocalin) is a 25 kDa glycosylated single chain monomer and member of the lipocalin family of proteins that bind and transport small lipophilic molecules. NGAL is released by activated neutrophils, can form dimers and small amounts of higher oligomers, and complexes with matrix metalloproteinase 9 (MMP-9, gelatinase B). Low level expression of NGAL in a variety of epithelia may be increased in inflammation or cancers. Expression of NGAL in the kidney is dramatically increased by ischemic or nephrotoxic kidney injury.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P11672
0,02 ng/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
Maus
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
24P3, AW212229, NRL, Sip24
< 10 %
HRP
Entzündungen
2 bis 8 °C
Maus
4 h 45 min
0.024 bis 100 ng/ml
0.02 bis 100 ng/ml
Biotin
Weitere Proteine
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus B7-1, BAFF R, BTC, C5a, CCL6, CD48, CD6, Chemerin, Clusterin, CXCL15, Cystatin C, DAN, DLL4, EDAR, Endocan, Fetuin A, H60, IL-33, IL-7 R alpha, Kremen-1, Limitin, LOX-1, Marapsin, MBL-2, Meteorin, Nope, NOV, Osteoactivin, OX 40, Ligand, P-Cadherin, Periostin, PlGF-2, Progranulin, Prostasin, Renin 1, Testican 3, TIM-1, TRAIL, Tryptase epsilon
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
16819
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
RUO
Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl
RP23-161B9.11-003, 24p3, AW212229, Sip24
1 h 20 min