Learn More
Lithiumacetat-Dihydrat, Reagenzgütegrad, Honeywell
Catalog No. 15657910 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6108-17-4
Summenformel C2H7LiO4
Molekulargewicht (g/mol) 102.01
MDL-Nummer MFCD00066949
InChI-Schlüssel IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acetic acid lithium salt
IUPAC-Name Lithium(1+)acetatdihydrat
SMILES [Li+].O.O.CC([O-])=O
Spezifikation
CAS Max. % ≤100.00
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Beilstein 3564320
Güte Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 1.3 g/cm3