Learn More
Lithiumchlorid, Schüttgut, Reagenzgütegrad, Anhydrid, 99 %, Honeywell Fluka™
Catalog No. p-7111990 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Frei fließend, Reagenziengütegrad, wasserfrei, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-41-8
Summenformel ClLi
Molekulargewicht (g/mol) 42.39
MDL-Nummer MFCD00011078
InChI-Schlüssel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Lithiumchlorid, Lithiumchlorid LiCl, Chlorlithium, Chlorku Litu Polnisch, Luthiumchlorid, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1,360 °C
Chemischer Name oder Material Lithiumchlorid
Schmelzpunkt 605 °C (Literatur)
Namenshinweis Frei fließend, Reagenzqualität, wasserfrei, 99 %
CAS Max. % ≤100.0000%
Menge 100 g
Strukturformel LiCl
IUPAC-Name Lithium;chlorid
Formelmasse 42.39
Reinheit (%) 99%
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.07 g/cm3