Learn More
Lithiumchlorid, Honeywell
Catalog No. p-7072243 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
purum p.a., wasserfrei, ≥98.0 % (AT)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-41-8
Summenformel ClLi
Molekulargewicht (g/mol) 42.39
MDL-Nummer MFCD00011078
InChI-Schlüssel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Lithiumchlorid, Lithiumchlorid LiCl, Chlorlithium, Chlorku Litu Polnisch, Luthiumchlorid, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumchlorid
Menge 100 g
Strukturformel LiCl
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Lithium;chlorid
Formelmasse 42.39 mol
Reinheit (%) ≥98 % (AT)