Learn More
Lithiumchlorid, ReagentPlus™ Honeywell
Catalog No. 15621960 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-41-8
Summenformel ClLi
Molekulargewicht (g/mol) 42.39
MDL-Nummer MFCD00011078
InChI-Schlüssel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Lithiumchlorid, Lithiumchlorid LiCl, Chlorlithium, Chlorku Litu Polnisch, Luthiumchlorid, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC-Name Lithium;chlorid
SMILES [Li+].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumchlorid
Menge 500 g
Strukturformel LiCl
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 42.39 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus™