Learn More
Lithiumnitrat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10647770
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 7790-69-4 | LiNO3 | 68.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-69-4
Summenformel LiNO3
Molekulargewicht (g/mol) 68.94
MDL-Nummer MFCD00011094
InChI-Schlüssel IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 600.0°C
Chemischer Name oder Material Lithium nitrate
Schmelzpunkt 251.0°C
Farbe Schwarz bis blau
Physikalische Form Glänzende Kugeln
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Strukturformel LiNO3
Merck Index 15,5592
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 90g/L (28°C). Other solubilities: soluble in alcohol
IUPAC-Name Lithium;nitrat
Formelmasse 68.95
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 2.38
Dichte 2.3800g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lithium nitrate