Learn More
Lackmus, Indikator (pH-Wert 5-8), für die Titration, Honeywell Fluka™
Catalog No. p-7111955 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Indikator (pH5 - 8), für Titration
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1393-92-6
MDL-Nummer MFCD00000826
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lackmus
Namenshinweis Indikator (pH5 - 8), für Titration
CAS Min. % ≥90.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%
Strukturformel CHCl3
Güte Analytisches Reagenz
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g