Learn More
Eppendorf™ Sperrclip
Verhindern Sie mit diesen Verriegelungsklemmen das Zurückfedern von Spitzenkonussen.
Marke:  Eppendorf™ 3122612006
7.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15204326
  • 7.20 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Zubehör für Eppendorf Xplorer™ Xplorer plus
  • Verriegelungsklemme
  • Erhältlich für 8- und 12-Kanal-Pipetten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verriegelungsklemme
Verhindert Federwirkung der Spitzenkonus
8-Kanal-Pipette