Learn More
Buerkle™ LDPE-Sicherheitsspritzflaschen mit auslaufsicherem Entlüftungsventil
Wenn die Raumtemperatur ansteigt oder die Sonne ins Labor scheint, tropfen herkömmliche Waschflaschen aufgrund des erhöhten Innendrucks. Das Entlüftungsventil sorgt dafür, dass der Überdruck entweichen kann und Tröpfeln verhindert wird. Mit einem auslaufsicheren Entlüftungsventil kann der Inhalt nicht lecken, wenn die Flasche umgekippt wird, wie es bei Waschflaschen mit Kugelventil oder Entlüftungsöffnung geschehen kann.
Brand: Buerkle™ 0310-2052
Description
ulliSichere Befüllung durch weite Halsöffnung mit 39 mm Halsdurchmesser/liliDauerhafter Aufdruck nach GHS mit Stoffbezeichnung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, GHS-Piktogrammen und CAS-Nummer/liliAus gelb-transparentem LDPE mit Lichtschutz/lili500 ml Inhalt/li/ulSpecifications
500 ml | |
LDPE | |
Ja | |
Methanol |
Transparent, gelb | |
Rot | |
Sicherheitsspülflasche | |
Schraubkappe |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.