Learn More
Lutetium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Lu 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11415070
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00011098
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium plasma standard solution
Namenshinweis Lu 1000μg/mL
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN3264
Konzentration Lu2O3 in 5% HNO3
Güte Specpure™