Learn More
LYAR Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 24433-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The function of this protein remains unknown.Spezifikation
LYAR | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
LYAR | |
LYAR, ZLYAR | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
17089, 55646 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
0.46 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Q08288, Q9NX58 | |
LYAR | |
LYAR Fusion Protein Ag19599 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Antibody | |