Learn More
Micronova™ LyoTool™ Mopp mit doppeltem Flachkopf
Ein anwenderspezifischer Flachkopf-Mopprahmen mit zwei Platten, der speziell für die Reinigung der oberen und unteren Lyophille-Einlegeböden in einem Durchgang entwickelt wurde. Konzipiert für die Verwendung mit Flachkopf-Moppaufsätzen der Serien SnapMop™ und PocketMop™.
Marke:  Micronova™ QDBP14-04
Artikelnummer. 15890878
  • 590.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt : Snapmop oder Pocketmop 14 in. (35,56 cm)-Aufsätze und Griffe der Serie SSU
Beschreibung
Beschreibung
Der Micronova LyoTool™ Mopp mit doppeltem Flachkopf verfügt über zwei Kompressionsplatten, die sicherstellen, dass eine gleichmäßige Menge Desinfektionsmittel gleichzeitig auf der Ober- und Unterseite der Lyophille-Einlegeböden freigesetzt wird.
  • Flachkopf-Moppadapter mit zwei Platten
  • Reinigt die Ober- und Unterseite der Lyophille-Einlegeböden in einem Durchlauf
  • Kompressionsplatten für eine gleichmäßige Desinfektion
  • Hergestellt aus elektropoliertem Edelstahl und Acetal
  • Zur Verwendung mit SnapMop oder PocketMops
  • Beständig gegen starke Desinfektionsmittel
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
35,6 x 8,9 cm (14 x 3,5 in.)
Doppelt Flach
14 in.
35,6 cm
10,2 cm
8,9 cm
Chemikalien
Je 1
LyoTool
Acetal, Edelstahl (304), elektropoliert, Elektropolierter Edelstahl (304)
Mop
Schwarz
Unsteril
Autoklavierbar
4 Zoll
3,5 in.
Ja
Bei Raumtemperatur aufbewahren
Gleichzeitige Reinigung und Desinfektion der Ober- und Unterseite von Lyophille-Einlegeböden