Learn More
LZIC Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen LZIC
Konzentration 0.4 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16853234
Unterlagen ansehen
Proteintech
14543-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16843234
Unterlagen ansehen
Proteintech
14543-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
LZIC belongs to the CTNNBIP1 family. It is ubiquitously expressed with highest levels in kidney. LZIC is up-regulated in several cases of gastric cancers.
Spezifikation
Spezifikation
LZIC
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q5PQN7, Q8K3C3, Q8WZA0
366507, 69151, 84328
LZIC Fusion Protein Ag6047
Primary
-20°C
LZIC
0.4 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
LZIC, Protein LZIC
Lzic
IgG
Antigen Affinity Chromatography