Learn More
MAGEA11 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen MAGEA11
Konzentration 0.16 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16814674
Unterlagen ansehen
Proteintech
15474-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16804674
Unterlagen ansehen
Proteintech
15474-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MAGEA11 is a member of the MAGEA gene family. The members of this family have their entire coding sequences located in the last exon, and the encoded proteins show 50 to 80% sequence identity between each other. The promoters and first exons of the MAGEA genes show considerable variability, suggesting that the existence of this gene family enables the same function to be expressed under different transcriptional controls. The MAGEA genes are expressed at a high level in a number of tumors of various histologic types, and are silent in normal tissues with the exception of testis and placenta. The MAGEA genes are clustered on chromosome Xq28. They may be implicated in some hereditary disorders, such as dyskeratosis congenita.
Spezifikation
Spezifikation
MAGEA11
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
P43364
4110
MAGEA11 Fusion Protein Ag7778
Primary
-20°C
MAGEA11
0.16 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Cancer/testis antigen 1.11, CT1.11, MAGE 11, MAGE 11 antigen, MAGE11, MAGEA 11, MAGEA11, melanoma antigen family A, 11, Melanoma associated antigen 11
MAGEA11
IgG
Antigen Affinity Chromatography