Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Magic Touch Eiseimer
Unter normalen Anwendungsbedingungen praktisch unzerbrechlich. Bel Art™ Magic Touch™ Eisbehälter gewährleisten dank ihrer hervorragenden Isolationseigenschaften optimale Umgebungsbedingungen zur Aufbewahrung temperaturempfindlicher Proben.
Marke:  Bel-Art™ Scienceware™ M18848-2091
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12318687
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: -196 bis 100°C (-321 bis 212°F)
  • Für Eis, Trockeneis, Trockeneis-Alkohol-Mischungen oder flüssigen Stickstoff
  • Keine Kondenswasserbildung
  • Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Gerüchen
  • Expandierter Polymerschaum ist chemikalienbeständig
  • Bei normalem Gebrauch nahezu unzerbrechlich
  • Bördelrand für bessere Griffigkeit beim Tragen
  • In den Deckel können Löcher für Thermometer, Kühlschlangen, Kolben usw. geschnitten werden
  • Lieferbar in 2 Größen
  • Runde schwimmende Gestelle für 1.5 und 15 ml-Röhrchen lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Die Verwendung von Eis, Trockeneis, Trockeneis-Alkohol-Schlämmen oder flüssigem Stickstoff.
Eisbehälter
2,5 l
Polymerchemie
Blau
–196 bis 90 °C