Learn More
Brady™ Beschreibbare Blankoetiketten aus magnetischem Kunststoff
Magnetic Plastic Blank Write-on Labels are ideal for identification in warehouses with a constantly changing layout.
22.25 € - 28.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Leere beschreibbare Magnetetiketten |
---|---|
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Farbe | Weiß |
Material | Kunststoff |
Produkttyp | Leeres beschreibbare Magnetetiketten |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12850149
|
Brady™
234962 |
12,7 mm |
22.25 €
1 Packung |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12860149
|
Brady™
234965 |
19 mm |
28.00 €
1 Packung |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- These type of labels offer complete flexibility.
- They can be applied and removed from metal surfaces as many times as necessary.
- When the locations change, these labels can move along with the products.
- Can be identified by writing on them or applying a self-adhesive label onto the magnetic material.
Spezifikation
Leere beschreibbare Magnetetiketten | |
Weiß | |
Leeres beschreibbare Magnetetiketten | |
25 Labels/Pk. | |
Rechteck | |
12,7 mm |
Dauerhaftes Acryl | |
Kunststoff | |
Zur Identifikation in Lagern mit ständig verändertem Layout. | |
25/Packung | |
1.02 in. |