Learn More
Masterflex™ T-Stück mit Außengewinde
Diese T-Adapter helfen bei der Installation flexibler Schlauchleitungen an starrere, mit Gewinde versehene Leitungen
Marke:  Masterflex™ 31701-86
Artikelnummer. 11850070
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Verbindung eines NPT-Außengewindes mit einem Schlauchanschluss.
  • Stecknippelanschlüsse zum einfachen Verbinden von Flüssigkeitspfaden ohne Werkzeuge
  • Schieben von flexiblen Leitungen oder Schläuchen auf die Hülse, um eine Dichtung zu erzeugen, die normalerweise Drücken von bis zu 30 psi (2 bar) standhält.
  • Stecknippelanschlüsse sind in einer Vielzahl von Größen, Materialien und Konfigurationen erhältlich, von geraden Verbindungsstücken über Winkelstücke mit Gewinde bis hin zu verzweigten T-Stücken.
  • Für viele Formulierungen ist ein kostenloses Zertifikat zur Harzkonformität erhältlich.
  • Gewindeverschraubungen bieten eine dauerhaftere Installation.
  • Anpassen der Flussweg-Typen
  • In verschiedenen Konfigurationen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Stecktülle x NPT (Innengewinde)
10/Pckg.
T-Stück mit Außengewinde, HDPE,1 /8 Zoll, NPT-Abzweig x 1/4 Zoll Schlauch-ID
HDPE
Ethylenoxid