Learn More
Lonza™ Brustepithelzellen-Wachstumsmedium Bulletkit
Optimiert für das Wachstum von Brustepithelzellen in einer serumfreien Umgebung.Das Brustepithelzellen-Wachstumsmedium Bulletkit ist ein leicht verfügbares Medienkit, das Forschern das Vertrauen und den Komfort eines Systems gibt, das zur Unterstützung ihrer Zellen arbeitet.
Marke: Lonza™ CC-3150
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zitiert in über 130 Publikationen, die sich hauptsächlich mit der Brustkrebsforschung beschäftigen
- Wird für Lonzas primäre HMECs sowie normale Brustzelllinien wie MCF-10A und MCF-12 verwendet
- Die Arbeit mit denselben Medien bei Zelllinien und Primärzellen kann die Variabilität innerhalb der Experimente verringern und den Übergang für Forscher vereinfachen
- Darüber hinaus können die MEGMTM BulletKitTM Medien auch Kostenvorteile bieten, wenn primäre HMECs Seite an Seite mit normalen Brustzelllinien verglichen werden, da Kunden dasselbe Medium zur Unterstützung beider Zelltypen verwenden können
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Wachstumsmedium | |
1 Kit | |
Kit mit einer 500 ml-Flasche MEBM (CC-3151 Basalmedium für Brustepithelzellen (keine Wachstumsfaktoren) (500 ml)) und MEGM Singlequots (CC-4136 Supplemente und Wachstumsfaktoren (BPE, Hydrocortison, hEGF, Insulin und Gentamicin/Amphotericin-B) |