Learn More
Mangan(II)-Sulfat-Monohydrat, ACS, 98.0 bis 101.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-4824810
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
Manganese(II) sulfate monohydrate is used as a colorant in dyes, fertilizers, animal feeds and red glazes on porcelain. Further, it is used in paints, ceramics, nutrient and dietary supplement. It is involved in the preparation of manganese dioxide. In addition, it serves as a precursor to manganese metal and other manganese compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-96-5
Summenformel H2MnO5S
Molekulargewicht (g/mol) 169.01
MDL-Nummer MFCD00149159
InChI-Schlüssel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC-Name Mangan(2+);sulfat;hydrat
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) sulfate monohydrate
Farbe Rosa
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98.0-101.0%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol. Insoluble in ether.
Formelmasse 169.02 (151.00 Anhydrous)
Güte ACS
Aussehen Pink powder
Dichte 2.95
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Manganese sulfate monohydrate