Learn More
Mangan(III)-acetylacetonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15760859 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 14284-89-0 | C15H21MnO6 | 352.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14284-89-0
Summenformel C15H21MnO6
Molekulargewicht (g/mol) 352.27
MDL-Nummer MFCD00000023
InChI-Schlüssel HYZQBNDRDQEWAN-LNTINUHCSA-K
Synonym mn iii acetylacetonate, tris acetylacetonato manganese iii
PubChem CID 122130696
IUPAC-Name Mangan(3+);(E)-4-oxopent-2-en-2-olat
SMILES [Mn+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(III)acetylacetonate
Schmelzpunkt 160°C
Farbe Schwarz
Elementanalytik 96% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Fieser 02,264
Formelmasse 352.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver