Learn More
Marmorchips, rein, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 Kilogramm
Beschreibung
Marmorchips, rein
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 825°C |
Farbe | Weiß |
pH | 8 to 9 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 3 kg |
Formelmasse | 100.09g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |