Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ Präzisionspumpenschläuche
Diese Schläuche eignen sich für Lebensmittelanwendungen mit hohen Temperaturen. Cole Parmer™ Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Milchprodukte und Getränke. Für eine lange Lebensdauer bei Verwendung mit Peristaltikpumpen konzipiert.
Marke: Masterflex™ 06402-82
Beschreibung
Diese Schläuche eignen Nahrungsmittelanwendungen unter hohen Temperaturen.Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ Präzisionspumpenschläuche sind ideal für die Lebensmittel-, Molkerei- und Getränkeindustrie.Entwickelt für eine lange Lebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen.
Präzisionspumpenschläuche sind maßgefertigt für Masterflex™-Pumpen. Bietet Konsistenz von Los zu Los für höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit.- Beständig gegen Wärme, Ozon und UV-Licht
- Nicht alternd und nicht oxidierend
- Überlegene Säure und Alkalibeständigkeit
- Konform mit FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
- Opakes Beige
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Norprene | |
Lebensmittel-, Molkerei- und Getränkeindustrie | |
Ja | |
0.02 bis 13 l/min | |
7.0 m | |
20 psi | |
135 °C |
12.7 mm | |
15.2 m | |
-51 °C | |
82 | |
1/2 in. | |
Undurchsichtig, beige | |
510 mm | |
Pumpenschlauch |