Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-LFL Pumpenschläuche
Längste Lebensdauer aller Tygon™ Schlauchmaterialien
191.00 € - 259.00 €
Spezifikation
Material Tygon E-LFL
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Pumpenschlauch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
15382600
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06447-13
13
191.00 €
8 Stück
Verfügbar ab: 03-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15142846
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06449-34
34
259.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
Tygon E-LFL
-46 °C
74 °C
Pumpenschlauch