Learn More
ME2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen ME2
Konzentration 0.4 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16883465
Unterlagen ansehen
Proteintech
24944-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16873465
Unterlagen ansehen
Proteintech
24944-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ME2 encodes a mitochondrial NAD-dependent malic enzyme, a homotetrameric protein, that catalyzes the oxidative decarboxylation of malate to pyruvate. It had previously been weakly linked to a syndrome known as Friedreich ataxia that has since been shown to be the result of mutation in a completely different gene. Certain single-nucleotide polymorphism haplotypes of this gene have been shown to increase the risk for idiopathic generalized epilepsy. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
ME2
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human
P23368
4200
ME2 Fusion Protein Ag20741
Primary
-20°C
ME2
0.4 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Malic enzyme 2, ME2, NAD ME
ME2
IgG
Antigen Affinity Chromatography