Learn More
Melanoma Mouse anti-Human, Clone: KBA.62, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Abnova MAB14429.100ug
Artikelnummer. 16002746
  • 503.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mouse monoclonal antibody raised against human melanoma.
  • High specificity
  • High reactivity
Spezifikation
Spezifikation
Melanoma
Monoclonal
Unconjugated
Immunofluorescence (0.5-1 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Mouse
Protein A/G purification
RUO
Reacts positively against melanocytic tumors but not other tumors.
Store at 4°C.
IgG1 κ
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed)
KBA.62
Mouse monoclonal antibody raised against human melanoma.
In 10 mM PBS (0.05% BSA and 0.05% azide).
Human KAL cells derived from lymph node metastasis of malignant melanoma.
100 μg
Primary
Human
Liquid
For Research Use Only (RUO)