Learn More
Gibco™ MEM α, nucleosides, powder
Minimum Essential Medium wird häufig für die Kultur von Säugetierzellen sowie zur Selektion transfizierter DHFR-negativer Zellen verwendet.
90.00 €
Spezifikation
Form Pulver
Produkttyp MEM α (Minimum Essential Medium α)
Serum Level Standard-Serumzugabe
Ohne Additive Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Mehr Spezifikationen ansehen
Benötigt: Supplementierung
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11590406
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
11900073
10 l
90.00 €
10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Minimum Essential Medium (MEM) α kann mit einer Vielzahl von Suspensions- und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich Keratinozyten, primäre Ratten-Astrozyten und menschliche Melanomzellen. Life Technologies bietet eine Vielzahl von Gibco MEM α Modifikationen für eine Reihe von Zellkulturanwendungen. Dieses MEM wird wie folgt modifiziert: mit Ribonucleosiden, Desoxyribonukleosiden, L-Glutamin, Phenolrot; ohne Natriumhydrogencarbonat.
  • Modifikation des Minimum Essential Medium (MEM), die nichtessenzielle Aminosäuren, Natriumpyruvat, Liponsäure, Vitamin B,12Biotin und Ascorbinsäure enthält
  • Ohne Nukleoside zur Verwendung als Selektionsmedium für DG44 und andere DHFR-negative Zellen erhältlich
  • Hergestellt mit Earle's Salzen
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
  • Verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
  • Die Pulverformen des Gibco Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumbicarbonat, die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Pulver
Standard-Serumzugabe
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Raumtemperatur
MEM α (Minimum Essential Medium α)
Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat
Gibco™
Lagerbedingungen:2–8 °C
Versandbedingungen:Haltbarkeit bei
Raumtemperatur:36 Monate ab Herstellungsdatum
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate ab Herstellungsdatum
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen. Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.