Learn More
Quecksilber(I)-nitrat-dihydrat, ≥ 97 %, Honeywell™
Catalog No. 15696700 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Reagenzgütegrad, ≥ 97%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quecksilber(I)-Nitrat-Dihydrat
Schmelzpunkt 70 °C
CAS 7782-86-7
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Summenformel H4Hg2N2O8
Strukturformel Hg2(NO3)2 · H2O
MDL-Nummer MFCD00150813
UN-Nummer UN1627
InChI-Schlüssel LSABZDVKJBWCBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.[Hg+].[Hg+].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name dimercury(1+) dihydrate dinitrate
Molekulargewicht (g/mol) 561.22
Formelmasse 561.22 mol
Reinheit (%) ≥ 97 %
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 4.78 g/ml bei 25 °C