Learn More
Quecksilber(II)-chlorid, puriss, p.a. ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, ≥ 99.5 % (berechn. nach Trockensubstanz)
123.13 € - 513.66 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7487-94-7 |
---|---|
Summenformel | Cl2Hg |
Molekulargewicht (g/mol) | 271.49 |
MDL-Nummer | MFCD00011041 |
InChI-Schlüssel | LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | Quecksilberchlorid, Quecksilber-II-chlorid, Sublimat, Quecksilberbichlorid, Quecksilberdichlorid, Korrosives Sublimat, Quecksilber(II)-chlorid, Quecksilberperchlorid, sublimat, hgcl2 |
PubChem CID | 24085 |
ChEBI | CHEBI:31823 |
IUPAC-Name | Dichlorquecksilber |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Hg++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15683150
|
Honeywell-Fluka
31005-100G |
100 g |
123.13 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15693150
|
Honeywell-Fluka
31005-500G |
500 g |
513.66 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
7487-94-7 | |
271.49 | |
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L | |
24085 | |
Dichlorquecksilber |
Cl2Hg | |
MFCD00011041 | |
Quecksilberchlorid, Quecksilber-II-chlorid, Sublimat, Quecksilberbichlorid, Quecksilberdichlorid, Korrosives Sublimat, Quecksilber(II)-chlorid, Quecksilberperchlorid, sublimat, hgcl2 | |
CHEBI:31823 | |
[Cl-].[Cl-].[Hg++] |
Spezifikation
Quecksilber(II)-chlorid | |
7487-94-7 | |
HgCl2 | |
1624 | |
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L | |
Dichlorquecksilber | |
24085 | |
271.5 mol | |
ACS/puriss. P. A |
Reag. ISO | |
Cl2Hg | |
MFCD00011041 | |
Quecksilberchlorid, Quecksilber-II-chlorid, Sublimat, Quecksilberbichlorid, Quecksilberdichlorid, Korrosives Sublimat, Quecksilber(II)-chlorid, Quecksilberperchlorid, sublimat, hgcl2 | |
[Cl-].[Cl-].[Hg++] | |
271.49 | |
CHEBI:31823 | |
≥99.5 % (berechn. gem. Trockensubstanz) | |
1.3 mmHg (236 °C) |
Sicherheit und Handhabung
P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
H300 + H310-H314-H341-H361f-H372-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 231-299-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OV9100000
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Mercury(II) chloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: mercury dichloride