Learn More
Quecksilber(II)-tellurid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11379219
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12068-90-5
Summenformel HgTe
Molekulargewicht (g/mol) 328.19
MDL-Nummer MFCD00016133
InChI-Schlüssel VCEXCCILEWFFBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercury telluride, mercury ii telluride, mercuric telluride, quecksilbertellurid, mercurous telluride, mercury ii telluride trace metals basis 5g
PubChem CID 82914
IUPAC-Name Quecksilbertellanyliden
SMILES [Te]=[Hg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury (II) telluride
Schmelzpunkt 673°C
Farbe Schwarz bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2025
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 328.19
Reinheit (%) 99%
Geruch Odorless
Dichte 8.63 g/mL