Learn More
Antimon-Standard für ICP, 1000 μg/ml in 10 % HNO3, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
67.05 € - 135.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel Hg
Molekulargewicht (g/mol) 200.59
MDL-Nummer MFCD00011035
InChI-Schlüssel QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23931
ChEBI CHEBI:16170
IUPAC-Name Quecksilber
SMILES [Hg]
Mehr Spezifikationen ansehen
Beinhaltet: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11929542
Unterlagen ansehen
SPEX Certiprep
PLHG4-2Y
125 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
67.05 €
125 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10112202
Unterlagen ansehen
SPEX Certiprep
PLHG4-2X
500 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
135.00 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Hg1000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5
200.59
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:16170
[Hg]
Hg
MFCD00011035
23931
Quecksilber
Spezifikation
Quecksilberstandard
Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Hg
AA, ICP
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
[Hg]
10 % HNO3
23931
Assurance
7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5
0.0, 5.0, 94.99
0.0, 5.0, 94.99
MFCD00011035
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Certified Reference Material
Quecksilber
200.59
CHEBI:16170
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Verursacht schwere Hautverbrennungen und Augenschäden Kann die Fruchtbarkeit oder das Kind im Mutterleib schädigen. Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen. Schädlich für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung.
missing translation for 'dotInformation' : Gefährlich
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, mercury
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Produkt nur für den Laborgebrauch