Learn More
Aroclor 1254 in Methyl-tert.butylether 1000μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Catalog No. 12936143
Click to view available options
Menge:
1 mL
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aroclor 1254
Verpackung Ampulle
CAS 11097-69-1
Menge 1 mL
Summenformel C12H5Cl5
Konzentration 1000 μg/mL
InChI-Schlüssel AUGNBQPSMWGAJE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=C(C(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl
IUPAC-Name 1,2,3-Trichlor-4-(2,3-dichlorphenyl)Benzol
Typ Organic Single-component Standard Solution
Molekulargewicht (g/mol) 326.422
PubChem CID 40470
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether