Learn More
Sampling Systems™ Metal Detectable Jugs
Metal Detectable Jugs are available in 500 mL and 1000 mL sizes. The robust, chemically resistant PP means the jugs are sturdy and easy to use. The graduations are on the outside so it is simple measure out the liquid.
24.60 € - 49.50 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17524726
|
Sampling Systems™
M1044B-500 |
500 ml |
24.60 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17514726
|
Sampling Systems™
M1044B-1000 |
1.000 ml |
49.50 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- The Sampling Systems range of detectable jugs are ideal for use in food, pharma and chemical industries.
- They are made from a special chemically resistant grade of PP.
- The whole range is manufactured in cleanroom conditions and packed in a class 7 (10,000) cleanroom.
- This ensures the cleanliness of the product.
- The robust design means they can be used for years and years or used as a single use product straight from the bag.
- Simply unwrap and use.
- They are ideal for use with powders, granules and pastes.
- The blue color means they can easily seen if left in the material.
- Made from high quality PP.
- Conforms to the latest FDA and EU food requirements.
- 500 mL and 1000 mL volume is a standard size.
Spezifikation
Blau | |
Polypropylen |