Learn More
Sampling Systems™ Metalldetektierbare Pulvertrichter
Unsere führenden röntgen- und metalldetektierbaren Pulvertrichter sind standardmäßig in hochsichtbarem Blau erhältlich. Die Trichter sind mit einer vollständigen Dokumentation nach Lebensmittelgüteklasse erhältlich.
Marke:  Sampling Systems™ M1051B-200
Artikelnummer. 17554726
  • 31.80 € / 4 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die metalldetektierbaren Pulvertrichter der Probenahmesysteme bestehen aus einer speziellen, chemisch beständigen PP-Qualität.
  • Der große Ausguss bedeutet, dass das Pulver während der Verwendung nicht verstopft oder klumpt.
  • Sie eignen sich daher ideal für Pulver, Cremes und Flüssigkeiten.
  • Das gesamte Sortiment wird unter Reinraumbedingungen hergestellt und in einem Reinraum der ISO-Klasse 7 (10.000) verpackt.
  • Dadurch wird die Reinheit des Produkts gewährleistet.
  • Das robuste Design ermöglicht den Einsatz über viele Jahre hinweg; sie können jedoch auch als Einwegprodukt direkt aus dem Beutel verwendet werden.
  • Einfach auspacken und verwenden.
  • Sie eignen sich ideal für die Verwendung mit Flüssigkeiten und Suspensionen.
  • Hergestellt aus hochwertigem PP.
  • Entspricht den neuesten FDA- und EU-Lebensmittelanforderungen.
  • Der Trichter hat einen Ausguss mit großem Durchmesser, um den Pulverfluss zu fördern.
  • 200 mm Durchmesser ist eine Standardgröße.
Spezifikation
Spezifikation
200 mm