Learn More
Sampling Systems™ Metalldetektierbare Löffel
Metalldetektierbare Löffel haben ein robustes Design und können daher wiederholt verwendet werden; für anspruchsvolle Anwendungen können sie jedoch als Einweglöffel verwendet werden.
Marke:  Sampling Systems™ M1006B-10
Artikelnummer. 17504716
  • 6.20 € / 4 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Unsere metalldetektierbaren Löffel bestehen aus Polypropylen (PP) mit Lebensmittelqualität.
  • Ein spezieller Füllstoff in Lebensmittelqualität wird mit dem PP gemischt, wodurch das Endprodukt sowohl metalldetektierbar als auch röntgendicht wird.
  • Alle Produkte in diesem metalldetektierbaren Sortiment werden in einem Reinraum geformt und verpackt.
  • Dadurch wird die Reinheit des Produkts gewährleistet.
  • Einfach auspacken und verwenden.
  • Sie eignen sich ideal für die Verwendung mit Pulvern, Granulaten, Flüssigkeiten und Pasten.
  • Das Sortiment kann nach Gebrauch leicht gereinigt werden.
  • Es gibt keine Toträume oder Spalten, die zu Bakterienfallen führen können.
  • Hergestellt aus hochwertigem PP.
  • Entspricht den neuesten EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Anforderungen.
  • Nur ein kleiner Teil der metalldetektierbaren Produktpalette.
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
10 ml