Learn More
Methacryloylchlorid, 97 %, stab.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methacryloylchlorid wird bei der Herstellung von polymeren Materialien verwendet. Reagiert mit L-Histidin und bildet das funktionelle Monomer. Wird auch zur Herstellung von Monomer-2-Methacrylamido-Caprolactam, Amidmonomeren durch Amidierung verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen, Äthern und organischen Lösungsmitteln. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Basen.
Methacryloylchlorid wird bei der Herstellung von polymeren Materialien verwendet. Reagiert mit L-Histidin und bildet das funktionelle Monomer. Wird auch zur Herstellung von Monomer-2-Methacrylamido-Caprolactam, Amidmonomeren durch Amidierung verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen, Äthern und organischen Lösungsmitteln. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methacryloyl chloride |
Namenshinweis | stabilized |
Schmelzpunkt | -60°C |
Dichte | 1.07 |
Siedepunkt | 95°C to 96°C |
Flammpunkt | 2°C (35°F) |
Geruch | Acrid |
Brechungsindex | 1.444 |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN3488 |