Learn More
Methyltri-n-Butylzinn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67883-62-9 | C16H34Sn | 345.158 g/mol
75.07 € - 276.38 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 67883-62-9 |
---|---|
Summenformel | C16H34Sn |
Molekulargewicht (g/mol) | 345.158 |
MDL-Nummer | MFCD03425867 |
InChI-Schlüssel | CYIUFVYZGOCGEV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | methallyltri-n-butyltin, tributyl 2-methylallyl stannane, stannane, tributyl 2-methyl-2-propenyl, tributyl 2-methylprop-2-en-1-yl stannane, methallyltributyltin, 2-methylallyltributyltin, 2-methylallyl tributyltin, methallyltri-n-butylstannane, methallyltri-n-butylin, 2-methylallyl-tributylstannane |
PubChem CID | 11013379 |
IUPAC-Name | Tributyl(2-methylprop-2-enyl)stannan |
SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC(=C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11319016
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20186.03 |
1 g |
75.07 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11329016
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20186.06 |
5 g |
276.38 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Used as a methallylating reagent. Also used as a sole curative. It is used as a primary and secondary intermediates in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenWird als Methallylierungs-Reagenz verwendet. Wird auch als Sole-Heilmittel verwendet. Es dient als primäres und sekundäres Zwischenprodukt in Pharmazeutika.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
67883-62-9 | |
345.158 | |
CYIUFVYZGOCGEV-UHFFFAOYSA-N | |
11013379 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC(=C)C |
C16H34Sn | |
MFCD03425867 | |
methallyltri-n-butyltin, tributyl 2-methylallyl stannane, stannane, tributyl 2-methyl-2-propenyl, tributyl 2-methylprop-2-en-1-yl stannane, methallyltributyltin, 2-methylallyltributyltin, 2-methylallyl tributyltin, methallyltri-n-butylstannane, methallyltri-n-butylin, 2-methylallyl-tributylstannane | |
Tributyl(2-methylprop-2-enyl)stannan |
Spezifikation
Methallyltri-n-butyltin | |
C16H34Sn | |
MFCD03425867 | |
methallyltri-n-butyltin, tributyl 2-methylallyl stannane, stannane, tributyl 2-methyl-2-propenyl, tributyl 2-methylprop-2-en-1-yl stannane, methallyltributyltin, 2-methylallyltributyltin, 2-methylallyl tributyltin, methallyltri-n-butylstannane, methallyltri-n-butylin, 2-methylallyl-tributylstannane | |
CYIUFVYZGOCGEV-UHFFFAOYSA-N | |
Tributyl(2-methylprop-2-enyl)stannan | |
11013379 | |
98% |
67883-62-9 | |
1.4875 | |
UN2788 | |
Fully miscible with water. | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC(=C)C | |
345.158 | |
345.16 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H372-H312-H315-H319
Giftig bei Verschlucken.
Schädigt die Organe durch längere oder wiederholte Exposition.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
P260-P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H301-H312-H315-H319-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:ZINNORGANISCHE VERBINDUNGEN, FLÜSSIGKEIT, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen