Learn More
Methanol, ACS Spektralphotometriequalität, ≥ 99.9 % Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog No. 15681460
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2 l
4 x 2 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
ACS-Spektralphotometrische Qualität, ≥99.9 %
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98 °C (Literatur)
Namenshinweis ACS-Spektralphotometrische Qualität, ≥99.9 %
Extinktion max. 0.01 bei 400 nm, max. 0.01 bei 280 nm, max. 0.04 bei 260 nm, max. 0.10 bei 240 nm, max. 0.20 bei 230 nm, max. 0.40 bei 220 nm, max. 0.80 bei 210 nm, max. 1.00 bei 205 nm
CAS Max. % ≤100.0000%
Dichte 0.791 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 64 °C bis 65 °C
Menge 4 x 2 l
Explosionsgrenze 0.36
Flammpunkt 11 °C
Zündpunkt 725 °F
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.329
Strukturformel CH3OH
Dampfdruck 97.68 mmHg (20 °C), 410 mmHg (50 °C)
UN-Nummer UN1230
Beilstein 1098229
Formelmasse 32.04
Reinheit (%) >99.9%
Güte Spektrophotometrisch