Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 2-Ethylacetoacetat, 97 %
Catalog No. 11499307
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Chemische Identifikatoren
CAS 51756-08-2
Summenformel C7H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
MDL-Nummer MFCD01632136
InChI-Schlüssel YXLVLOWNJCOOAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-ethylacetoacetate, butanoic acid, 2-ethyl-3-oxo-, methyl ester, methyl-2-ethylacetoacetate, 2-ethyl-3-oxobutanoic acid, methyl ester, methyl ethylacetoacetate, methyl acetylbutyrate, methyl 2-acetylbutyrate, acmc-1b06q, methyl 2-ethyl-3-oxobutyrate, methyl 2-ethyl-3-oxo-butyrate
PubChem CID 103534
IUPAC-Name Methyl2-Ethyl-3-Oxobutanat
SMILES CCC(C(=O)C)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-ethylacetoacetate
Dichte 1.01
Siedepunkt 189°C to 191°C
Brechungsindex 1.423
Menge 100 g
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 97%