Learn More
α-Methyl-2-Naphthalenemethanol, 99 %, ACROS Organics™
Catalog No. 11934661 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Methyl-2-naphthalenemethanol
CAS 7228-47-9
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 74°C to 76°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 140°C to 142°C (4.0 Torr)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H12O
Menge 5 g
Synonym 1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethanol, +/--1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethan-1-ol, alpha-methylnaphthalene-2-methanol, .alpha.-methyl-2-naphthalenemethanol, pubchem9427, acmc-209gxz, acmc-1azul, methyl 2-naphtylcarbinol
InChI-Schlüssel AXRKCRWZRKETCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)O
IUPAC-Name 1-Naphthalen-2-ylethanol
Molekulargewicht (g/mol) 172.23
PubChem CID 98243
Formelmasse 172.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • alpha-Methyl-2-naphthalenemethanol