Learn More
Methyl2-trifluormethylsulfonyloxy-1-naphthoat, 98 %
Catalog No. 11486536
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 200573-11-1
Summenformel C13H9F3O5S
Molekulargewicht (g/mol) 334.27
MDL-Nummer MFCD04039773
InChI-Schlüssel BDXDWDCWSCPFEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-trifluoromethylsulfonyloxy-1-naphthoate, methyl 2-trifluoromethanesulfonyloxy-1-naphthoate, methyl 2-trifluoromethyl sulfonyl oxy-1-naphthoate, methyl 2-trifluoromethanesulfonyloxy naphthalene-1-carboxylate, acmc-20aki5, methyl 2-trifluoromethylsulfonyloxy naphthalene-1-carboxylate, 1-carbomethoxy-2-trifluoromethylsulfonyloxy naphthalene, 2-trifluoromethylsulfonyloxy-1-naphthoic acid methyl ester, 2-trifluoromethylsulfonyloxy naphthalene-1-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 11034997
IUPAC-Name methyl 2-(trifluoromethanesulfonyloxy)naphthalene-1-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-trifluoromethylsulfonyloxy-1-naphthoate
Schmelzpunkt 41°C to 43°C
Menge 100 g
Formelmasse 334.27
Reinheit (%) 98%