Learn More
Methyl-4-Chlorcarbonylbenzoat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7036401
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 7377-26-6 | C9H7ClO3 | 198.602 g/mol
4-(Chlorocarbonyl)benzoic Acid Methyl Ester, is a building block, that can be used for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It can be used for the preparation of benzophenone residues and also for the synthesis of novel novel bulky hydrophobic retinoids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Chlorocarbonyl)benzoesäure Methylester, ist ein Baustein, der für die Synthese verschiedener pharmazeutischer Verbindungen verwendet werden kann. Er kann für die Vorbereitung von Benzophenon-Rückständen und auch für die Synthese neuartiger sperriger hydrophober Retinoide verwendet werden.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten. Hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7377-26-6
Summenformel C9H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 198.602
MDL-Nummer MFCD00059486
InChI-Schlüssel CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chlorocarbonyl benzoate, methyl 4-chlorocarbonylbenzoate, methyl 4-chloroformyl benzoate, terephthalic acid monomethyl ester chloride, methyl 4-carbonochloridoyl benzoate, methyl terephthaloyl chloride, benzoic acid, 4-chlorocarbonyl-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzoylchloride, 4-chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester
PubChem CID 81850
IUPAC-Name Methyl 4-Carbonochloridoylbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-chlorocarbonylbenzoate
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 198.6
Reinheit (%) ≥98%