Learn More
Methyl 4-oxotetrahydrothiophen-3-carboxylat, technische Qualität, Thermo Scientific™
Catalog No. 10622885
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 2689-68-1
Summenformel C6H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 160.187
InChI-Schlüssel LEAKUJFYXNILRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thiophenone, 4-carbomethoxy-3-thiophanone, 3-thiophenecarboxylic acid, tetrahydro-4-oxo-, methyl ester, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylate, methyl 3-oxotetrahydrothiophene-4-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thi ophenone, methyl 4-oxo-tetrahydrothiophene-3-carboxylate, methyl 4-oxo-2,3,5-trihydrothiophene-3-carboxylate, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thenoate
PubChem CID 98424
IUPAC-Name Methyl-4-oxothiolan-3-carboxylat
SMILES COC(=O)C1CSCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 160.19
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch