Learn More
Methylacetat, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-3736866 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
CAS: 79-20-9 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 79-20-9
Summenformel C3H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
MDL-Nummer MFCD00008711
InChI-Schlüssel KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
IUPAC-Name Methylacetat
SMILES CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl acetate
Schmelzpunkt -98.0°C
Dichte 0.9300g/mL
Siedepunkt 57.4°C
Flammpunkt −10°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CO2CH3
Brechungsindex 1.3600 to 1.3620
Menge 1 L
Beilstein 02, 224
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Merck Index 15, 6082
Relative Dichte 0.93
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskosität 0.38 mPa.s (20°C)
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.