Learn More
Methyl α-D-Mannopyranosid, ≥99 %, Fisher BioReagents
Marke: Fisher BioReagents BP2530-100
Menge | 100 g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Methyl α-D-mannopyranosid, ≥ 99 %
Methylα-D-Mannopyranosid wird in biochemischen Forschungsanwendungen eingesetzt.
Chemische Identifikatoren
617-04-9 | |
194.18 | |
HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N | |
101798 | |
COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O |
C7H14O6 | |
MFCD00063262 | |
methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside | |
CHEBI:43943 |
Spezifikation
Methyl α-D-Mannopyranoside | |
193°C to 196°C | |
< 0.5% | |
Bernsteinfarbiges Glas | |
MFCD00063262 | |
76 to 85° (+ or -) | |
HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N | |
(2R,3S,4S,5S,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-Methoxyoxan-3,4,5-Triol | |
101798 | |
194.2 | |
Pulver/Feststoff |
617-04-9 | |
Weiß | |
≥99% | |
C7H14O6 | |
100 g | |
methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside | |
COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O | |
194.18 | |
CHEBI:43943 | |
≥99% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- a-Methyl-D-mannopyranoside